Få mere at vide
Nikkel(II)hydroxid, Ni 61%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049020
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5000g
5g
5kg
Artikelnummer. 11391839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012517.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
På grund af dens redox-adfærd finder den anvendelse i genopladelige batterielektroder. Det er nyttigt til opbevaring af elektrokemisk energi med potentielle anvendelser i bilbatterier. Det er et potentielt materiale til flere biologiske anvendelser, for eksempel i kromosomalt DNA kvantificeringsassay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-48-7
Molekylær formel H2NiO2
Molekylvægt (g/mol) 92.71
MDL nummer MFCD00011140
InChI nøgle BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn nickel(2+) dihydroxide
SMIL [OH-].[OH-].[Ni++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) hydroxide
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Farve Green
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Lineær formel Ni(OH)2
FN nummer UN3077
Formel vægt 92.7
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ni 61%
Lugt Odorless
Tæthed 4.1g/mL