Få mere at vide
Nikkel(II)hydroxid, Ni 61%
Artikelnummer. 11381839
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5000g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381839 250 g 250g
11391839 5 g 5g
11301849 5 g 5000g
11311849 1 kg 1kg
15461017 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11381839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012517.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92,71 g/mol
På grund af dens redox-adfærd finder den anvendelse i genopladelige batterielektroder. Det er nyttigt til opbevaring af elektrokemisk energi med potentielle anvendelser i bilbatterier. Det er et potentielt materiale til flere biologiske anvendelser, for eksempel i kromosomalt DNA kvantificeringsassay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-48-7
Molekylær formel H2NiO2
Molekylvægt (g/mol) 92.71
MDL nummer MFCD00011140
InChI nøgle BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn nikkel(2+)-dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Ni++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) hydroxide
Smeltepunkt 230 °C (dekomponering)
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 4.1 g/mL
Lineær formel Ni(OH)2
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i fortyndet syre.
Formel vægt 92.7
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ni 61%