Få mere at vide
Nickel(II) hydroxide, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) hydroxide |
| Smeltepunkt | 230.0°C |
| Navn note | c.p., 60-61% Ni |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | Ni(OH)2 |
| Merck Index | 15, 6595 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 0.13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dil. acids,ammonia |
| Formel vægt | 92.7 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel(II) hydroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .