Få mere at vide
Nikkel(II)formiatdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782028
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11321349
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013801.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til nikkelkatalysatorpræparater
Nikkel(II)-formiatdihydrat anvendes i nikkelkatalysatorpræparater. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15694-70-9
Molekylær formel Ni(HCO2)2·2H2O
MDL nummer MFCD00153034
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) formate dihydrate
Smeltepunkt 130°C to 140°C-2H2O
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water
Formel vægt 184.77 (148.74 Anhydrous)
Udseende Green powder
Oplysninger om nedbrydning In the range 180° to 200°C decomposes to Ni,CO,CO2
Tæthed 2.15 g/cm3