Få mere at vide
Nikkel(II)formiatdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nikkel(II)-formiatdihydrat anvendes i nikkelkatalysatorpræparater. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) formate dihydrate |
| Smeltepunkt | 130°C to 140°C-2H2O |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Opløselighedsinformation | In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water |
| Formel vægt | 184.77 (148.74anhydrous) |
| Udseende | Green powder |
| Tæthed | 2.15 |