Få mere at vide
Nikkel(II)fluortetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347737
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347737 250 g 250g
11337737 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014132.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13940-83-5
Nikkel(II)fluoridetrahydrat bruges til overfladebehandling af aluminiumprofiler og trykfarvefremstilling, fluorescenslampe, fluidisator og katalysator til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13940-83-5
MDL nummer MFCD00016263
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) fluoride tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water,inorganic acid.
Formel vægt 168.77 (96.71 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%