Få mere at vide
Nikkel(II)cyanidetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Anvendes i metallurgi, nikkelbelægningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) cyanide tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 200°C-4H2O |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides |
| Formel vægt | 182.73 (110.73 Anhydrous) |
| Udseende | Light green powder |