Få mere at vide
Nikkel(II)cyanidetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378278
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378278 10 g 10g
11388278 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039480.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til metallurgi, nikkelbelægning
Anvendes i metallurgi, nikkelbelægningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-95-7
Molekylær formel C2H8N2NiO4
Molekylvægt (g/mol) 182.789
MDL nummer MFCD00049490
InChI nøgle VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate
PubChem CID 71317429
IUPAC navn nikkel(2+);dicyanid;tetrahydrat
SMIL [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Smeltepunkt 200°C-4H2O
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides
Formel vægt 182.73 (110.73 Anhydrous)
Udseende Light green powder