Få mere at vide
Nikkel(II)citrathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364587
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364587 500 g 500g
11354587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039634.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6018-92-4 | C12H10Ni3O14 | 554.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6018-92-4
Molekylær formel C12H10Ni3O14
Molekylvægt (g/mol) 554.28
MDL nummer MFCD00054366
InChI nøgle UPPLJLAHMKABPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel ii citrate hydrate
PubChem CID 131881812
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;nikkel
SMIL [Ni++].[Ni++].[Ni++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) citrate hydrate
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 554.33 (Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Chunks and/or Powder