Få mere at vide
Nickel(II) chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Det bruges til syntese af halvledende metalholdige polymerer, hvor polypyrrolrygraden har et konformationelt energiminimum og er næsten plant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) chloride |
| Smeltepunkt | 1001°C |
| Farve | Gul til Orange |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 129.6 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |