Få mere at vide
Nickel(II) chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11348557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348557 5 g 5g
11368557 25 g 25g
11358557 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035713.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Det bruges til syntese af halvledende metalholdige polymerer, hvor polypyrrolrygraden har et konformationelt energiminimum og er næsten plant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-54-9
Molekylær formel Cl2Ni
Molekylvægt (g/mol) 129.593
MDL nummer MFCD00011142
InChI nøgle QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC navn dichlornikkel
SMIL Cl[Ni]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride
Smeltepunkt 1001°C
Farve Gul til Orange
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 129.6
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Yellow to orange powder
Damptryk 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Tæthed 3.55