Få mere at vide
Nickel(II) chloride hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048538
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010815.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69098-15-3 | Cl2Ni | 129.59 g/mol
Det bruges til galvanisering og som katalysator for organiske omdannelser, for eksempel ved kemo-selektiv thioacetalisering af aldehyder. I kombination med lithiumaluminiumhydrid tjener det som et reduktionsmiddel for alkener, alkyner og organiske halogenider; det kan spalte INGEN binding og åbne epoxider. Det er en forløber for adskillige nikkel-phosphin-komplekser, såsom bis(triphenylphosphin)nikkel(II)chlorid, som bruges i alkyntrimeriseringer, carbonyleringer og som katalysatorer i organiske reaktioner såsom Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner som et alternativ til palladium(0)-katalysatorer. Det er forløberen for acetylacetonatkompleks af Ni, der bruges til fremstilling af 1,5-cyclooctadienkompleks, et vigtigt reagens i organonikkelkemi. Det kan bruges til at fremstille sandwichforbindelsen nikkelocen gennem dimethoxyethankompleks af nikkelchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69098-15-3
Molekylær formel Cl2Ni
Molekylvægt (g/mol) 129.59
MDL nummer MFCD00149808
InChI nøgle QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii chloride hydrate, nickel chloride hydrate, cl2ni.h2o, nicl2.h2o, nickel 11 chloride hydrate, nickel ii chloride hydrate, puratronic, nickel ii chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212333
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ni++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride hydrate
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel NiCl2·xH2O
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
IUPAC navn dichlornikkel;hydrat
Formel vægt 129.60 (Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic