Få mere at vide
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate, ReagentPlus™ Honeywell™
Artikelnummer. p-7120618 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15632200
Brand: Honeywell Research Chemicals 22338725G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Mængde 25 g
Lineær formel NiCl2 · 6H2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 237.69g/mol
Grad ReagentPlus
Emballage Poly Bottle