Få mere at vide
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate, ReagentPlus™ Honeywell™
Artikelnummer. 15632200 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15632200 25 g Poly Bottle 25g
15652200 500 g Poly Bottle 500g
15642200 2 kg Poly Bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15632200 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 22338725G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Mængde 25 g
Lineær formel NiCl2 · 6H2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 237.69g/mol
Grad ReagentPlus
Emballage Poly Bottle