Få mere at vide
Nikkel(II) Chloride Hexahydrat, puriss. pa,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633460
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15633460 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15623460 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15633460 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 314622.5KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Smeltepunkt 80°C
Mængde 2.5 kg
Lineær formel NiCl2 · 6H2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 237.69g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad puriss. pa
Emballage Poly flaske
Tæthed 3.550g/cm3