Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824840
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043185.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Anvendes til fremstilling af alle slags nikkelforbindelser, konserveringsmidler og kemiske reaktionskatalysatorer. Bruges også til galvanisering, analytisk kemi, bruges til analysereagens og i gasmasker til at absorbere NH3. Det er også blevet brugt i miljøundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni·6H2O
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 140°C-H2O
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals Basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water (2540g/L) and ethanol.
Formel vægt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 1.92