Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11384878
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384878 100 g 100g
11374878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043185.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Anvendes til fremstilling af alle slags nikkelforbindelser, konserveringsmidler og kemiske reaktionskatalysatorer. Bruges også til galvanisering, analytisk kemi, bruges til analysereagens og i gasmasker til at absorbere NH3. Det er også blevet brugt i miljøundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni·6H2O
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 140°C-H2O
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals Basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water (2540g/L) and ethanol.
Formel vægt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 1.92