Få mere at vide
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10316290 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10316290 1 kg 1kg
10080260 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10316290 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/1650/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni·6H2O
MDL nummer 149809
Tekniske data
Farve Green
pH 4 to 6
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 237.71g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 1mmHg 615.6