Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) chloride hexahydrate |
| CAS min % | 100.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Lineær formel | NiCl2·6H2O |
| Fieser | 14,351; 15,96; 17,86 |
| Merck Index | 15, 6590 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol |
| Vis mere |