Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10626592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626592 5 g Glasflaske 5g
10696772 25 g Glasflaske 25g
10137753 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10626592 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193570050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0 , 7718-54-9
Molekylær formel Cl2Ni·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 237.71
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride hexahydrate
CAS min % 100.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Løsning
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15, 6590
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formel vægt 237.71
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis