Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11428660
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428660
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 053131.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni·6H2O
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 140°C-H2O
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formel vægt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 1.92
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel(II) chloridehexahydrate