Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.3% (metals basis)
Artikelnummer. 11371759
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11371759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012372.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Zirconiumdichloridoxid anvendes som en precursor til fremstilling af andre zirconiumforbindelser. Det bruges i syrefarvestoffer, pigmenttonere og antiperspiranter. Det finder anvendelse som et gummiadditiv og et fiberbehandlingsmiddel. Det bruges også i malingtørring, ildfaste materialer, keramik og glasur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni·6H2O
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 140°C-H2O
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 99.3% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formel vægt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Green crystals
Tæthed 1.92