Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, 98%
Beskrivelse
Nikkel(II)chlorid anvendes til galvanisering og som katalysator for organiske omdannelser, for eksempel ved kemo-selektiv thioacetalisering af aldehyder. I kombination med lithiumaluminiumhydrid tjener det som et reduktionsmiddel for alkener, alkyner og organiske halogenider; det kan spalte INGEN binding og åbne epoxider. Det bruges til at fremstille en bred vifte af komplekser, da vandligander let kan erstattes af aminer, thioether, ammoniak og thiolater. Det er en forløber for adskillige nikkel-phosphin-komplekser, såsom bis(triphenylphosphin)nikkel(II)chlorid, som bruges i alkyntrimeriseringer, carbonyleringer og som katalysatorer i organiske reaktioner såsom Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner som et alternativ til palladium(0)-katalysatorer. Det er forløberen for acetylacetonatkompleks af Ni, der bruges til fremstilling af 1,5-cyclooctadienkompleks, et vigtigt reagens i organonikkelkemi. Det kan bruges til at fremstille sandwichforbindelsen nikkelocen gennem dimethoxyethankompleks af nikkelchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nikkel(II)chlorid anvendes til galvanisering og som katalysator for organiske omdannelser, f.eks. ved kemo-selektiv thioacetalisering af aldehyder. I kombination med lithiumaluminiumhydrid tjener det som et reduktionsmiddel for alkener, alkyner og organiske halogenider; det kan spalte INGEN binding og åbne epoxider. Det bruges til at fremstille en bred vifte af komplekser, da vandligander let kan erstattes af aminer, thioether, ammoniak og thiolater. Det er en forløber for adskillige nikkel-phosphin-komplekser, såsom bis(triphenylphosphin)nikkel(II)chlorid, som bruges i alkyntrimeriseringer, carbonyleringer og som katalysatorer i organiske reaktioner såsom Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner som et alternativ til palladium(0)-katalysatorer. Det er forløberen for acetylacetonatkompleks af Ni, der bruges til fremstilling af 1,5-cyclooctadienkompleks, et vigtigt reagens i organonikkelkemi. Det kan bruges til at fremstille sandwichforbindelsen nikkelocen gennem dimethoxyethankompleks af nikkelchlorid.
Bemærkninger
Opbevares væk fra uforenelige stoffer såsom peroxider, stærke syrer og kalium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 140°C (in 2H2O) |
| pH | 4.9 |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | NiCl2·6H2O |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6505 |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide. |
| Formel vægt | 237.71 (129.60 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Show More |
Safety and Handling
- Nickel(II) chloride hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel(II) chloridehexahydrate, Nickel(II) chloride