Få mere at vide
Nickel(II) chloride hexahydrate, 98%
Artikelnummer. 11466947
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466947 250 g 250g
11456947 1000 g 1000g
11476947 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14366.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Nikkel(II)chlorid anvendes til galvanisering og som katalysator for organiske omdannelser, for eksempel ved kemo-selektiv thioacetalisering af aldehyder. I kombination med lithiumaluminiumhydrid tjener det som et reduktionsmiddel for alkener, alkyner og organiske halogenider; det kan spalte INGEN binding og åbne epoxider. Det bruges til at fremstille en bred vifte af komplekser, da vandligander let kan erstattes af aminer, thioether, ammoniak og thiolater. Det er en forløber for adskillige nikkel-phosphin-komplekser, såsom bis(triphenylphosphin)nikkel(II)chlorid, som bruges i alkyntrimeriseringer, carbonyleringer og som katalysatorer i organiske reaktioner såsom Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner som et alternativ til palladium(0)-katalysatorer. Det er forløberen for acetylacetonatkompleks af Ni, der bruges til fremstilling af 1,5-cyclooctadienkompleks, et vigtigt reagens i organonikkelkemi. Det kan bruges til at fremstille sandwichforbindelsen nikkelocen gennem dimethoxyethankompleks af nikkelchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nikkel(II)chlorid anvendes til galvanisering og som katalysator for organiske omdannelser, f.eks. ved kemo-selektiv thioacetalisering af aldehyder. I kombination med lithiumaluminiumhydrid tjener det som et reduktionsmiddel for alkener, alkyner og organiske halogenider; det kan spalte INGEN binding og åbne epoxider. Det bruges til at fremstille en bred vifte af komplekser, da vandligander let kan erstattes af aminer, thioether, ammoniak og thiolater. Det er en forløber for adskillige nikkel-phosphin-komplekser, såsom bis(triphenylphosphin)nikkel(II)chlorid, som bruges i alkyntrimeriseringer, carbonyleringer og som katalysatorer i organiske reaktioner såsom Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner som et alternativ til palladium(0)-katalysatorer. Det er forløberen for acetylacetonatkompleks af Ni, der bruges til fremstilling af 1,5-cyclooctadienkompleks, et vigtigt reagens i organonikkelkemi. Det kan bruges til at fremstille sandwichforbindelsen nikkelocen gennem dimethoxyethankompleks af nikkelchlorid.
Bemærkninger
Opbevares væk fra uforenelige stoffer såsom peroxider, stærke syrer og kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni·6H2O
MDL nummer MFCD00149809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Mængde 250 g
Lineær formel NiCl2·6H2O
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formel vægt 237.71 (129.60 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.92
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloridehexahydrate, Nickel(II) chloride