Få mere at vide
Nickel(II) Chloride Anhydrous, TRC
Artikelnummer. 30477613
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477613 500 mg
30479225 250 mg
30470036 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477613 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN395053500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-54-9
Molekylær formel NiCl2
Molekylvægt (g/mol) 129.6
IUPAC navn nickel(2+);dichloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) Chloride Anhydrous
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vægt 127.8731