Få mere at vide
Nikkel(II)chlorid, vandfrit, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356998
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356998 100 g 100g
11346998 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014687.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nikkel(II)chlorid er en mild Lewis syre anvendt til regioselektiv isomerisering af dienoler og selektiv reduktion af alkener til alkaner i nærvær af lithiumaluminiumhydrid. Det bruges som en forløber for nikkelborid, findelt nikkel. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af dialkylarylfosfonater ud fra phosphiter og aryliodid. Det finder anvendelse ved galvanisering af nikkel på andre metalgenstande. Det bruges også til syntese af halvledende metalholdige polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-54-9
Molekylær formel Cl2Ni
Molekylvægt (g/mol) 129.593
MDL nummer MFCD00011142
InChI nøgle QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC navn dichlornikkel
SMIL Cl[Ni]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride, anhydrous
Smeltepunkt 1001°C
Farve Gul til Orange
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethylene glycol,ethanol and ammonium hydroxide. Insoluble in ammonia and nitric acid.
Formel vægt 129.6
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Yellow to orange powder
Damptryk 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Tæthed 3.55 g/cm3