Få mere at vide
Nickel(II) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11325747
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325747 25 g 25g
11315747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11325747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043441.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nikkel(II)chlorid bruges til galvanisering, elektroformning, elektrofri plettering, te- og kaffeplantage, farvebejdsemiddel. Det bruges også i halvledende metalholdige polymersyntesereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-54-9
Molekylær formel Cl2Ni
Molekylvægt (g/mol) 129.593
MDL nummer MFCD00011142
InChI nøgle QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC navn dichlornikkel
SMIL Cl[Ni]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel (II) chloride
Smeltepunkt 1,001°C
Navn note Anhydrous
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel NiCl2
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Opløselighedsinformation It is soluble in water,ethylene glycol,ethanol, ammonium hydroxide. It is insoluble in ammonia, nitric acid.
Formel vægt 129.6
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.55 g/mL