Få mere at vide
Nikkel(II)chlorid, vandfrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nikkel(II)chlorid er en mild Lewis syre anvendt til regioselektiv isomerisering af dienoler og selektiv reduktion af alkener til alkaner i nærvær af lithiumaluminiumhydrid. Det bruges som en forløber for nikkelborid, findelt nikkel. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af dialkylarylfosfonater ud fra phosphiter og aryliodid. Det finder anvendelse ved galvanisering af nikkel på andre metalgenstande. Det bruges også til syntese af halvledende metalholdige polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nikkel(II)chlorid er en mild Lewis syre anvendt til regioselektiv isomerisering af dienoler og selektiv reduktion af alkener til alkaner i nærvær af lithiumaluminiumhydrid. Det bruges som en forløber for nikkelborid, findelt nikkel. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af dialkylarylfosfonater ud fra phosphiter og aryliodid. Det finder anvendelse ved galvanisering af nikkel på andre metalgenstande. Det bruges også til syntese af halvledende metalholdige polymerer.
Opløselighed
Opløseligt i ethylenglycol, ethanol, hydrazin og ammoniumhydroxid. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i salpetersyre.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med peroxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) chloride |
| Smeltepunkt | 1,001°C |
| Navn note | anhydrous |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NiCl2 |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6505 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid. |
| Formel vægt | 129.6 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |