Få mere at vide
Nikkel(II)chlorid, vandfrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439587
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439587 100 g 100g
11429587 25 g 25g
11449587 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22085.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nikkel(II)chlorid er en mild Lewis syre anvendt til regioselektiv isomerisering af dienoler og selektiv reduktion af alkener til alkaner i nærvær af lithiumaluminiumhydrid. Det bruges som en forløber for nikkelborid, findelt nikkel. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af dialkylarylfosfonater ud fra phosphiter og aryliodid. Det finder anvendelse ved galvanisering af nikkel på andre metalgenstande. Det bruges også til syntese af halvledende metalholdige polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nikkel(II)chlorid er en mild Lewis syre anvendt til regioselektiv isomerisering af dienoler og selektiv reduktion af alkener til alkaner i nærvær af lithiumaluminiumhydrid. Det bruges som en forløber for nikkelborid, findelt nikkel. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af dialkylarylfosfonater ud fra phosphiter og aryliodid. Det finder anvendelse ved galvanisering af nikkel på andre metalgenstande. Det bruges også til syntese af halvledende metalholdige polymerer.
Opløselighed
Opløseligt i ethylenglycol, ethanol, hydrazin og ammoniumhydroxid. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i salpetersyre.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7718-54-9
Molekylær formel Cl2Ni
Molekylvægt (g/mol) 129.593
MDL nummer MFCD00011142
InChI nøgle QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC navn dichlornikkel
SMIL Cl[Ni]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride
Smeltepunkt 1,001°C
Navn note anhydrous
Mængde 100 g
Lineær formel NiCl2
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Opløselighedsinformation Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid.
Formel vægt 129.6
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.55
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloride