Få mere at vide
Nickel(II) chloride, 0.5M aq. soln., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493819
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Artikelnummer. 15493819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61204.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni
MDL nummer MFCD00011142
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) chloride
Farve Green
Fysisk form Liquid
Mængde 50 mL
Lineær formel NiCl2
FN nummer UN3082
Formel vægt 129.6
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.