Få mere at vide
Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate, for analysis, (ca 45-47% Ni)
Artikelnummer. p-3756675 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10370644
Brand: Thermo Scientific Acros 223162500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 39430-27-8 | CH4Ni3O7·xH2O | 304.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39430-27-8, 65405-96-1
Molekylær formel CH4Ni3O7·xH2O
Molekylvægt (g/mol) 304.11
MDL nummer MFCD00150262
Synonym Basic nickel carbonate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate
Navn note ca 45-47% Ni, For analysis
Farve Green
Fysisk form Powder
Mængde 250 g
Lineær formel 2Ni(OH)2·xH2O
Merck Index 13, 6527
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and in diluted acids
Formel vægt 304.11
Procent renhed ≥45% (NI)
Grad Analytical
Emballage Plastic bottle