Få mere at vide
Nikkel(II) carbonat (basisk) hydrat, Ni 40% min, typisk 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11369237
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369237 250 g 250g
11359237 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040106.30
 Begrænset vare
På lager
Nikkelbelægning pH-justerer, katalysatorer, keramiske farver og glasurer | CAS: 155775-31-8 | CH4Ni3O7 | 304,12 g/mol
Nikkelbelægning pH-justering, katalysatorer, keramiske farver og glasurer. Nikkel(II)carbonat(basis)hydrat bruges som forløber for katalysatorer og i keramiske applikationer. Det fungerer som et mellemprodukt i den hydrometallurgiske rensning af nikkel fra dets malme. Det bruges også til galvanisering af nikkel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155775-31-8
Molekylær formel CH4Ni3O7
Molekylvægt (g/mol) 304.12
MDL nummer MFCD00016262
InChI nøgle ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC navn trinikkel(2+)tetrahydroxidcarbonat
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Udseende Grønt pulver
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 304.18 (Vandfri)