Få mere at vide
Nikkel(II) carbonat (basisk) hydrat, Ni 40% min, typisk 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11359237
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359237 1 kg 1kg
11369237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040106.A1
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Nikkelbelægning pH-justerer, katalysatorer, keramiske farver og glasurer | CAS: 155775-31-8 | CH4Ni3O7 | 304,12 g/mol
Nikkelbelægning pH-justering, katalysatorer, keramiske farver og glasurer. Nikkel(II)carbonat(basis)hydrat bruges som forløber for katalysatorer og i keramiske applikationer. Det fungerer som et mellemprodukt i den hydrometallurgiske rensning af nikkel fra dets malme. Det bruges også til galvanisering af nikkel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155775-31-8
Molekylær formel CH4Ni3O7
Molekylvægt (g/mol) 304.12
MDL nummer MFCD00016262
InChI nøgle ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC navn trinikkel(2+)tetrahydroxidcarbonat
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 304.18 (Vandfri)
Lugt Lugtfri
Udseende Grønt pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.