Få mere at vide
Nikkel(II)carbonat, vandfri, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782026
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11308127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022897.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3333-67-3 | CNiO3 | 118.70 g/mol
Nikkel(II)carbonat bruges i sulfamatbade, metalfosfatering, galvanisering og keramiske applikationer. Det fungerer som en forløber for katalysatorer og et mellemprodukt i den hydrometallurgiske rensning af nikkel fra dets malme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3333-67-3
Molekylær formel CNiO3
Molekylvægt (g/mol) 118.70
MDL nummer MFCD00011144
InChI nøgle ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
PubChem CID 18746
IUPAC navn nikkel(2+);carbonat
SMIL [Ni++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) carbonate, anhydrous
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids. Insoluble in cold water.
Formel vægt 118.72
Udseende Light powder