Få mere at vide
Nikkel(II)carbonat, vandfri, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308127
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308127 50 g 50g
11318127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022897.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3333-67-3 | CNiO3 | 118.70 g/mol
Nikkel(II)carbonat bruges i sulfamatbade, metalfosfatering, galvanisering og keramiske applikationer. Det fungerer som en forløber for katalysatorer og et mellemprodukt i den hydrometallurgiske rensning af nikkel fra dets malme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3333-67-3
Molekylær formel CNiO3
Molekylvægt (g/mol) 118.70
MDL nummer MFCD00011144
InChI nøgle ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
PubChem CID 18746
IUPAC navn nikkel(2+);carbonat
SMIL [Ni++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) carbonate, anhydrous
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids. Insoluble in cold water.
Formel vægt 118.72
Udseende Light powder