Få mere at vide
Nikkel(II)bromidtrihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051008
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040242.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-49-3 | Br2H6NiO3 | 272.546 g/mol
Det bruges i Soporific og beroligende medicinalindustri, fotofølsom industri, analytisk kemi og også elektrolyt i højenergibatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-49-3
Molekylær formel Br2H6NiO3
Molekylvægt (g/mol) 272.546
MDL nummer MFCD00011141
InChI nøgle UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
PubChem CID 53471882
IUPAC navn dibromonikkel;trihydrat
SMIL O.O.O.[Ni](Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) bromide trihydrate
Smeltepunkt 300°C (in -3H2O)
Fysisk form Crystalline Granules
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,6502
Opløselighedsinformation Soluble in water, alcohol
Formel vægt 272.58 (218.53 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) bromide trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel(II) bromide trihydrate