Få mere at vide
Nickel(II) Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) Bromide |
| CAS | 13462-88-9 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | Br2Ni |
| Synonym | Nickel dibromide, Nickel(2+) bromide, Nickel bromideNSC 128153, Nickel bromide (Br2Ni) |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | Br[Ni]Br |
| IUPAC navn | dibromonickel |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.5 |
| Formel vægt | 215.772 |