Få mere at vide
Nickel(II) bromide hydrate, 98%, for analysis
Artikelnummer. p-43670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10082700
Brand: Thermo Scientific Acros 214871000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 207569-11-7 | Br2Ni | 218.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207569-11-7, 13462-88-9
Molekylær formel Br2Ni
Molekylvægt (g/mol) 218.50
MDL nummer MFCD00149806
InChI nøgle IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide hydrate, dibromonickel hydrate, nickel bromide hydrate, br2ni.h2o, ksc566q3p, nickel ii bromide monohydrate, nickel bromide nibr2 ,monohydrate 9ci
PubChem CID 57377118
SMIL [Ni++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) bromide hydrate
Smeltepunkt 963.0°C
Navn note 98%
Farve Orange
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
pH 5 to 7 (5% aq. soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel NiBr2·xH2O
Fieser 04,351
Merck Index 10, 6340
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
IUPAC navn dibromonikkel;hydrat
Formel vægt 218.53
Procent renhed 98%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) bromide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.