Få mere at vide
Nikkel(II)bromid, vandfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080281
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478650
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 053115.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.501 g/mol
Nikkel(II)bromid bruges som kilde til bromidionen. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i syntetisk kemi. Yderligere bruges det som en katalysator i krydskoblingsreaktioner. Det bruges til fremstilling af paramagnetisk trans-diaquabis(N,N-diethylethylendiamin)nikkel(II)bromid og diamagnetisk bis(N,N-diethylethylendiamin)nikkel(II)bromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13462-88-9
Molekylær formel Br2Ni
Molekylvægt (g/mol) 218.501
MDL nummer MFCD00011141
InChI nøgle IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
IUPAC navn dibromonikkel
SMIL [Ni](Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel (II) bromide
Smeltepunkt 963°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel NiBr2
FN nummer UN3077
Merck Index 14,6502
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 218.53
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.098 g/mL at 27°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) bromide anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel bromide (NiBr2)