Få mere at vide
Nikkel(II)bromid, vandfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nikkel(II)bromid bruges som kilde til bromidionen. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i syntetisk kemi. Yderligere bruges det som en katalysator i krydskoblingsreaktioner. Det bruges til fremstilling af paramagnetisk trans-diaquabis(N,N-diethylethylendiamin)nikkel(II)bromid og diamagnetisk bis(N,N-diethylethylendiamin)nikkel(II)bromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel (II) bromide |
| Smeltepunkt | 963°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | NiBr2 |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,6502 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol and ether. |
| Formel vægt | 218.53 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) bromide anhydrous
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel bromide (NiBr2)