Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) bromide |
| Smeltepunkt | 963.0°C |
| Farve | Brun |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Chunks |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Lineær formel | NiBr2 |
| Fieser | 04,351 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) bromide
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.