Få mere at vide
Nickel(II) bromide, 99%
Artikelnummer. 10096652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10096652 10 g Glasflaske 10g
10276590 50 g Glasflaske 50g
10698824 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10096652 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 203360100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13462-88-9
Molekylær formel Br2Ni
Molekylvægt (g/mol) 218.53
MDL nummer MFCD00011141
InChI nøgle IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
IUPAC navn dibromonikkel
SMIL [Ni](Br)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) bromide
Smeltepunkt 963.0°C
Farve Brun
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel NiBr2
Fieser 04,351
Merck Index 15, 6587
Opløselighedsinformation Solubility in water: 567g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
Formel vægt 218.53
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) bromide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.