Få mere at vide
Nickel(II) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839320
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15839320 100 g
15829320 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839320 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8067150100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3264-82-2
Tekniske data
Smeltepunkt 230°C
MDL nummer MFCD00000024
Mængde 100 g
Synonym Nickel(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II), Nickel(II) acetylacetonate
Molekylvægt (g/mol) 256.91