Få mere at vide
Nickel(II) acetate tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11396927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396927 25 g 25g
11306937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010813.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Det bruges til galvanisering, anodisering af belægninger; tekstilfarvning bejdsemiddel; Katalysator. Bruges også til syntese af polynuklear-nikkel polyoxotungstate klyngeforbindelser, der er ideelle til design af molekylære magneter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6018-89-9
Molekylær formel C4H14NiO8
Molekylvægt (g/mol) 248.84
MDL nummer MFCD00066973
InChI nøgle OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
IUPAC navn nikkel(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ni(CH3COO)2·4H2O
FN nummer UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether,n-octanol.
Formel vægt 248.84 (176.79 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Light
Tæthed 1.744 g/mL