Få mere at vide
Nickel(II) acetate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10741881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10741881 500 g Plastflaske 500g
10551354 100 g Plastflaske 100g
11974901 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223145000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6018-89-9
Molekylær formel C4H14NiO8
Molekylvægt (g/mol) 248.84
MDL nummer MFCD00066973
InChI nøgle OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
SMIL O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 250.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Ni·4H2O
Fieser 14,288; 16,308
Merck Index 14,6498
Opløselighedsinformation Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC navn nikkel(2+);diacetat;tetrahydrat
Formel vægt 248.86
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske