Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) acetate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 250.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller eller flager |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Ni·4H2O |
| Fieser | 14,288; 16,308 |
| Merck Index | 14,6498 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel(II) acetate tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, nickel(2+) salt, Nickel acetate tetrahydrate