Få mere at vide
Nickel(II) acetate tetrahydrate, 98+%
Artikelnummer. 11409953
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409953 100 g 100g
11419953 500 g 500g
11429953 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13026.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Nikkel(II)acetattetrahydrat anvendes til galvanisering. Det bruges også til fremstilling af polynuklear-nikkel polyoxotungstate klyngeforbindelser, som bruges til at designe molekylære magneter. Desuden bruges det som katalysator og bejdsemiddel til farvning af tekstiler, som tætningsmiddel til anodiseret aluminium og til fremstilling af andre nikkelforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nikkel(II)acetattetrahydrat anvendes til galvanisering. Det bruges også til fremstilling af polynuklear-nikkel polyoxotungstate klyngeforbindelser, som bruges til at designe molekylære magneter. Desuden bruges det som katalysator og bejdsemiddel til farvning af tekstiler, som tætningsmiddel til anodiseret aluminium og til fremstilling af andre nikkelforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i diethylether og n-octanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6018-89-9
Molekylær formel C4H14NiO8
Molekylvægt (g/mol) 248.84
MDL nummer MFCD00066973
InChI nøgle OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
IUPAC navn nikkel(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Tæthed 1.744
Lugt Light
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Formel vægt 248.84 (176.79 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel acetate tetrahydrate