Få mere at vide
Nikkelgaze, 60 mesh vævet af 0,18 mm (0,007 tommer) tråd
Artikelnummer. 15406755
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406755 75 x 75 mm Hver
15416755 150 x 150 mm Hver
15426755 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045099.FL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå guaze
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 60 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Trådklæde
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.