Få mere at vide
Nickel gauze, 40 mesh woven from 0.13mm (0.005in) dia wire
Mængde:
300 x 600 mm
600 x 1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel gauze |
| Navn note | Woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire |
| Mængde | 300 x 600 mm |
| Maskestørrelse | 40 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Wire Cloth |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel gauze
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel