Få mere at vide
Nikkelgaze, 20 mesh vævet af 0,18 mm (0,007 tommer) dia-tråd
Artikelnummer. 11400241
Skift visning
Mængde:
850 x 425 mm
850 x 850 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400241 850 x 425 mm Hver
11334667 850 x 850 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400241 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039704.0S
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel gauze
Navn note Vævet af 0,18 mm (0,007 tommer) diameter tråd
Mængde 850 x 425 mm
Maskestørrelse 20 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Trådklæde